2,4-Hexanedion 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938383-1G OR938383-5G
APOSOR938383-1GEA 162 DKK
APOSOR938383-1G APOSOR938383-5G
2,4-Hexanedion 97%
2,4-Hexanedion
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009318
CAS-nummer: 3002-24-2