3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938360-1G
OR938360-5G
APOSOR938360-1GEA
194
DKK
APOSOR938360-1G
APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11100027 CAS-nummer: 23039-28-3 |