1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938341-1G
OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA
5780
DKK
APOSOR938341-1G
APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Formel:
C₃H₁₀ClNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00231456 CAS-nummer: 6084-54-4 |