Acetyl iodide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938283-10G OR938283-1G OR938283-5G
APOSOR938283-10GEA 7250 DKK
APOSOR938283-10G APOSOR938283-1G APOSOR938283-5G
Acetyl iodide 95%
Acetyl iodide
Formel: C₂H₃IO
MDL Number: MFCD00039399
CAS-nummer: 507-02-8