Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 164 DKK
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₅NS₂
Molekylvægt: 189.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065334
CAS-nummer: 2492-26-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III