1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938259-1G OR938259-250MG
APOSOR938259-1GEA 1720 DKK
APOSOR938259-1G APOSOR938259-250MG
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride
Formel: C₄H₉Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056757
CAS-nummer: 72631-80-2