5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938198-1G OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA 2130 DKK
APOSOR938198-1G APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671521
CAS-nummer: 117953-13-6