2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR938175-1G OR938175-25G OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA 523 DKK
APOSOR938175-1G APOSOR938175-25G APOSOR938175-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191321
CAS-nummer: 37865-96-6