(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938135-1G OR938135-5G
APOSOR938135-1GEA 516 DKK
APOSOR938135-1G APOSOR938135-5G
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid
Formel: C₆H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671562
CAS-nummer: 1115-81-7