Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4-vinylbenzoate
OR938080-1G OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA 600 DKK
APOSOR938080-1G APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017218
CAS-nummer: 1076-96-6