2-(Methylamino)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938076-1G OR938076-5G
APOSOR938076-1GEA 589 DKK
APOSOR938076-1G APOSOR938076-5G
2-(Methylamino)pyrimidine 95%
2-(Methylamino)pyrimidine
Formel: C₅H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234126
CAS-nummer: 931-61-3