Diisopropyl sulphite 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938058-25G OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA 1700 DKK
APOSOR938058-25G APOSOR938058-5G
Diisopropyl sulphite 95%
Diisopropyl sulphite
Formel: C₆H₁₄O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200838
CAS-nummer: 4773-13-1