3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
OR938038-1G OR938038-250MG
APOSOR938038-1GEA 763 DKK
APOSOR938038-1G APOSOR938038-250MG
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Formel: C₉H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143113
CAS-nummer: 112440-49-0