1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 5670 DKK
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formel: C₇H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701098
CAS-nummer: 86917-58-0