Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 1530 DKK
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671533
CAS-nummer: 381670-33-3