2-Bromo-5-nitrofuran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937994-1G OR937994-250MG
APOSOR937994-1GEA 2350 DKK
APOSOR937994-1G APOSOR937994-250MG
2-Bromo-5-nitrofuran 95%
2-Bromo-5-nitrofuran
Formel: C₄H₂BrNO₃
Molekylvægt: 191.97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142879
CAS-nummer: 823-73-4