Hexanophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937978-100G OR937978-25G OR937978-5G
APOSOR937978-100GEA 889 DKK
APOSOR937978-100G APOSOR937978-25G APOSOR937978-5G
Hexanophenone 95%
Hexanophenone
Formel: C₁₂H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009512
CAS-nummer: 942-92-7