1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 1410 DKK
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Formel: C₇H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191453
CAS-nummer: 50966-69-3