Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937937-1G OR937937-5G
APOSOR937937-1GEA 933 DKK
APOSOR937937-1G APOSOR937937-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formel: C₆H₈O₂S
Smeltepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038417
CAS-nummer: 67488-46-4