(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937932-1G OR937932-250MG
APOSOR937932-1GEA 2780 DKK
APOSOR937932-1G APOSOR937932-250MG
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221492
CAS-nummer: 1767-46-0