Methyl-5-hexenoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 2730 DKK
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 157 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671538
CAS-nummer: 2396-80-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III