1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
OR937921-1G OR937921-25G OR937921-5G
APOSOR937921-1GEA 426 DKK
APOSOR937921-1G APOSOR937921-25G APOSOR937921-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane 95%
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formel: C₅H₁₀Cl₂O₂
Molekylvægt: 173.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130114
CAS-nummer: 70905-45-2