Acetyl sulphide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937895-1G OR937895-5G
APOSOR937895-1GEA 1430 DKK
APOSOR937895-1G APOSOR937895-5G
Acetyl sulphide 95%
Acetyl sulphide
Formel: C₄H₆O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008753
CAS-nummer: 3232-39-1