2-Methylcyclohexyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic Acid 2-Methylcyclohexyl Ester
OR937875-25G OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA 1480 DKK
APOSOR937875-25G APOSOR937875-5G
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
2-Methylcyclohexyl acetate
Formel: C₉H₁₆O₂
Molekylvægt: 156.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021390
CAS-nummer: 5726-19-2