1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloropropyl Phenyl Ether
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 5510 DKK
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formel: C₉H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059488
CAS-nummer: 53491-30-8