2-Methoxy-1-butanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 4860 DKK
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 15467-25-1