1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Dimethyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 426 DKK
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formel: C₅H₈N₂OS
Molekylvægt: 144.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00186242
CAS-nummer: 1801-62-3