1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937831-1G OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA 907 DKK
APOSOR937831-1G APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formel: C₄H₈Cl₂O
Molekylvægt: 143.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191343
CAS-nummer: 2419-74-1