Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937793-1G OR937793-25G OR937793-5G
APOSOR937793-1GEA 162 DKK
APOSOR937793-1G APOSOR937793-25G APOSOR937793-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formel: C₉H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018964
CAS-nummer: 17229-17-3