2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 806 DKK
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196967
CAS-nummer: 10276-09-2