Propyl-2-furancarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Propyl 2-Furoate, 2-Furoic Acid Propyl Ester, 2-Furancarboxylic Acid Propyl Ester
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 1700 DKK
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Formel: C₈H₁₀O₃
Molekylvægt: 154.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046108
CAS-nummer: 615-10-1