5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
OR937742-1G OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA 589 DKK
APOSOR937742-1G APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Formel: C₉H₁₄O₂
Molekylvægt: 154.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167595
CAS-nummer: 6707-12-6