Cyclopentylmalonic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937726-10G OR937726-1G OR937726-5G
APOSOR937726-10GEA 5130 DKK
APOSOR937726-10G APOSOR937726-1G APOSOR937726-5G
Cyclopentylmalonic acid 95%
Cyclopentylmalonic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059515
CAS-nummer: 5660-81-1