4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Ethoxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Ethoxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR937675-1G OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA 2660 DKK
APOSOR937675-1G APOSOR937675-250MG
4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol 97%
4-Ethoxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004656
CAS-nummer: 61813-58-9