3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 709 DKK
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₇H₁₅N
Kogepunkt: 151 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001494
CAS-nummer: 6850-35-7
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II