Heptaethylene glycol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 1490 DKK
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formel: C₁₄H₃₀O₈
Massefylde: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002876
CAS-nummer: 5617-32-3