2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Chloroethoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR937581-25G OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA 1090 DKK
APOSOR937581-25G APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Molekylvægt: 164.6300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142761
CAS-nummer: 5631-96-9