Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
OR937571-100G OR937571-25G OR937571-500G
APOSOR937571-100GEA 731 DKK
APOSOR937571-100G APOSOR937571-25G APOSOR937571-500G
Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Tetrahydrofurfuryl propionate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molekylvægt: 158.1950 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047080
CAS-nummer: 637-65-0