1,1-Dimethoxycyclopentan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 818 DKK
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentan 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060058
CAS-nummer: 931-94-2