(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937565-100G OR937565-25G OR937565-5G
APOSOR937565-100GEA 742 DKK
APOSOR937565-100G APOSOR937565-25G APOSOR937565-5G
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 97%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037111
CAS-nummer: 25026-34-0