1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 933 DKK
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972500
CAS-nummer: 35308-68-0