4-Octanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 3590 DKK
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014409
CAS-nummer: 589-62-8