2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937540-1G OR937540-250MG
APOSOR937540-1GEA 4640 DKK
APOSOR937540-1G APOSOR937540-250MG
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylmethylamino)pyridine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molekylvægt: 136.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038419
CAS-nummer: 77200-12-5