1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 1870 DKK
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formel: C₇H₁₀BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191324
CAS-nummer: 100779-91-7