3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 4540 DKK
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
3-Buten-1-ylIsothiocyanate
Formel: C₅H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191660
CAS-nummer: 3386-97-8