cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937505-1G OR937505-5G
APOSOR937505-1GEA 0 DKK
APOSOR937505-1G APOSOR937505-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formel: C₈H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062987
CAS-nummer: 15753-50-1