3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937500-1G OR937500-5G
APOSOR937500-1GEA 622 DKK
APOSOR937500-1G APOSOR937500-5G
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
Formel: C₉H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041608
CAS-nummer: 19549-98-5