1-Penten-3-ylacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937491-10G OR937491-1G OR937491-5G
APOSOR937491-10GEA 5780 DKK
APOSOR937491-10G APOSOR937491-1G APOSOR937491-5G
1-Penten-3-ylacetate 95%
1-Penten-3-ylacetate
Formel: C₇H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093427
CAS-nummer: 10500-11-5