N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA 295 DKK
APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formel: C₆H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144828
CAS-nummer: 104678-18-4