cis-4-Hepten-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR937449-10G OR937449-1G OR937449-5G
APOSOR937449-10GEA 3050 DKK
APOSOR937449-10G APOSOR937449-1G APOSOR937449-5G
cis-4-Hepten-1-ol 95%
cis-4-Hepten-1-ol
Formel: C₇H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015575
CAS-nummer: 6191-71-5